Documenti fondamentali
L1760
Sigma-Aldrich
Laminaria saccharina seaweed
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Broadleaf kelp, Sea belt, Sugar kelp
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
lyophilized powder
Applicazioni
Source of several sugars including laminarin and D-mannitol.
Altre note
Seaweed (excluding stipe) collected from the south coast of England in autumn.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Black, et al.
J. Mar. Biol. Ass. U.K., 33, 49-49 (1954)