Vai a
L092003
Etilacetato
Sinonimo/i:
EtOAc
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
EC Number:
205-500-4
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
NACRES:
NA.01
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.0086327227EX0240
Etilacetato
Sigma-Aldrich
L092003
Etilacetato
Etilacetato for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00863
Etilacetato
Etilacetato puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
27227
Etilacetato
Etilacetato Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
EX0240
Etilacetato
solubility
water: soluble
solubility
85.3 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−84 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
refractive index
n20/D 1.371-1.373, n20/D 1.3720 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
autoignition temp.
801 °F
autoignition temp.
801 °F
autoignition temp.
801 °F
autoignition temp.
801 °F
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etilacetato
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)