Documenti
K3894
Sigma-Aldrich
KMUP-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1H-Purine-2,6-dione, 7-[2-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, 7-[2-[4-(2-Chlorophenyl)piperazinyl]ethyl]-1,3-dimethylxanthine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23ClN6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCN3CCN(CC3)c4ccccc4Cl)c2C1=O
Azioni biochim/fisiol
KMUP-1 is a soluble guanylyl cyclase activator and PDE inhibitor.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3