Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~28 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: 1:500-1:1,000
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KLK15(55554)
mouse ... Klk15(317652)
rat ... Klk15(292873)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to residues 75-87 of human Kallikrein 15. This sequence is 92% identical in mouse and rat.
Physical form
solution in phosphate buffered saline, containing 0.02% sodium azide.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?