K0252
[D-Arg2]-Kyotorphin acetate salt
≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
Tyr-D-Arg
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N5O4 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Azioni biochim/fisiol
Analgesic effect is six times that of kyotorphin
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Studies on peptides. XCIV. Synthesis and activity of kyotorphin and its analogs.
H Yajima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(6), 1935-1938 (1980-06-01)