Vai a
J4137
JS-K
≥97%, Nitric oxide donor
Sinonimo/i:
O2-(2,4-Dinitrophenyl) 1-[(4-ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]diazen-1-ium-1,2-diolate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 140.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 489.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N6O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97%
Storage condition:
desiccated
CHF 140.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
JS-K, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble 9.3 mg/mL, H2O: insoluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)N1CCN(CC1)\[N+]([O-])=N\Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N6O8/c1-2-26-13(20)15-5-7-16(8-6-15)19(25)14-27-12-4-3-10(17(21)22)9-11(12)18(23)24/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b19-14-
InChI key
DNJRNBYZLPKSHV-RGEXLXHISA-N
Biochem/physiol Actions
JS-K belongs to the class of diazeniumdiolate prodrug. It generates nitric oxide when metabolized by glutathione S-transferases (GST), which ensures optimal activity of JS-K. It has tumor growth inhibition action in human prostate cancer and leukemia.
Nitric oxide donor; antiproliferative.
Legal Information
Covered by US Patent No 6,610,660
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0522SML2256SML1405
JS-K ≥97%
Sigma-Aldrich
J4137
JS-K
JM6 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0522
JM6
D3-βArr ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2256
D3-βArr
MS37452 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1405
MS37452
assay
≥97%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble 9.3 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)