J3205
JNJ-1661010
≥98% (HPLC)
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: ≥28 mg/mL
Ideatore
Johnson & Johnson
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(Nc1ccccc1)N2CCN(CC2)c3nc(ns3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H19N5OS/c25-18(20-16-9-5-2-6-10-16)23-11-13-24(14-12-23)19-21-17(22-26-19)15-7-3-1-4-8-15/h1-10H,11-14H2,(H,20,25)
BHBOSTKQCZEAJM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)