Documenti
I9892
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1,3,4-tris-phosphate hexapotassium salt
About This Item
Formula condensata:
C6H9O15P3K6
Numero CAS:
Peso molecolare:
648.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O15P3.6K/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2-,3+,4+,5+,6+;;;;;;/m1....../s1
DVOPWCOAGWTTEN-JQLBQNGOSA-H
Azioni biochim/fisiol
Occurs naturally in carbachol-stimulated rat parotid glands1 and in adrenal glomerular cells.2
Qualità
Contains excess sodium.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3