I9646
Interleukin-6 from mouse
IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, carrier free
Sinonimo/i:
mIL-6, IL-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.02-0.2 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
~21.7 kDa
Confezionamento
pkg of 5 and 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.0EU/mg
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il6(16193)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
Lipid Induced Insulin Resistance