I9529
Interleukin-10/Fc Chimera (non-lytic) from mouse
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IL-10:Fc (non-lytic)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
>98% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
PM
98 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il10(16153)
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)