Documenti
I9261
Sigma-Aldrich
myo-Inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate ammonium salt
≥95%
Sinonimo/i:
myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentaphosphate ammonium salt
About This Item
Formula condensata:
C6H7O21P5(NH4)10
Numero CAS:
Peso molecolare:
750.36
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3