Merck
I6268
DL-Isoleucine
suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
EC Number:
207-139-8
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721790
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
leucine, essentially free
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
General description
This product is a mixture of four stereoisomers. Isoleucine is an essential amino acid. Isoleucine is a branched-chain amino acid (BCAA) that is frequently used in combination with the other branched chain amino acids, valine and leucine.
Other Notes
A mixture of 4 stereoisomers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Isoleucine
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)