Documenti fondamentali
I6009
SAFC
Isovaleryl chloride
Sinonimo/i:
3-Methylbutyryl chloride
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)