I5771
Interleukin-6 Receptor Soluble Fragment human
recombinant, expressed in Sf21 cells, ≥97% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
IL-6 sR
Scegli un formato
CHF 1’120.00
Spedizione prevista il22 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’120.00
Spedizione prevista il22 marzo 2025
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Sf21 cells
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Impurezze
endotoxin, tested
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Interleukin-6 Receptor soluble fragment specifically binds and inhibits the activity of human IL-6 in free form or when bound to cell surface receptors.
Applicazioni
Stato fisico
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?