Documenti
I5258
Sigma-Aldrich
Indoxyl phosphate di-p-toluidine salt
~95%, powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6NO4P · 2C7H10N
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
~95%
Forma fisica
powder
Colore
light purple
Temperatura di conservazione
−20°C
Substrati
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges