Key Documents
I4397
Supelco
Hydrogen ionophore IV
Sinonimo/i:
ETH 1778, Octadecyl isonicotinate, Proton ionophore IV
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H41NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.59
Beilstein:
5969390
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C24H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-24(26)23-18-20-25-21-19-23/h18-21H,2-17,22H2,1H3
VXDJNEIVBJLMMZ-UHFFFAOYSA-N