I3659
Monoclonal Anti-ING1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone Cab 3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Inhibitor of Growth 1, Anti-p33ING1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Cab 3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using K562 total cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ING1(3621)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)