Key Documents
I3635
Sigma-Aldrich
Ile-Asn
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(N)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O