I2625
Indole-3-glyoxylamide
crystalline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stato
crystalline
Colore
light yellow
Stringa SMILE
NC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)