Documenti fondamentali
I2257
Sigma-Aldrich
N-(2-Iodoethyl)trifluoroacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5F3INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)NCCI
Applicazioni
Reagent for aminoethylation of sulfhydryl groups.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
N-(beta-Iodoethyl)trifluoroacetamide: a new reagent for the aminoethylation of thio groups in proteins.
W E Schwartz et al.
Analytical biochemistry, 106(1), 43-48 (1980-07-15)