Documenti fondamentali
I2250
Sigma-Aldrich
Indole-5-carboxylic acid
~95% (TLC)
Sinonimo/i:
5-Carboxyindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Beilstein:
124391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
~95% (TLC)
Punto di fusione
211-213 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of indolyl-quinolines via metal- and solvent-free autoxidative coupling reaction
  • Reactant for preparation of anthranilic acids using bromamine-B oxidant and palladium chloride catalyst
  • Reactant for synthesis of indirubin derivatives
  • Reactant for preparation of amide conjugates with ketoprofen, as inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway
  • Reactant for preparation of piperazine-bisamide analogs as human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)