Documenti fondamentali
I2138
Sigma-Aldrich
Isethionyl acetimidate sodium salt hydrochloride
~90%
About This Item
Formula condensata:
C4H8NO4SNa · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
~90%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].Cl.CC(=N)OCCS([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)