Documenti fondamentali
I1909
Sigma-Aldrich
Immethridine hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)pyridine hydrobromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3 · xHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: ~10 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
Br[H].C(c1ccncc1)c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H9N3.BrH/c1-3-10-4-2-8(1)5-9-6-11-7-12-9;/h1-4,6-7H,5H2,(H,11,12);1H
XAOXYOKDVRPLBH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Potent, highly selective H3 histamine receptor agonist
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ruengwit Kitbunnadaj et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(10), 2414-2417 (2004-04-30)
In this study, the piperidine ring of immepip and its analogues was replaced by a rigid heterocyclic pyridine ring. Many compounds in the series exhibit high affinity and agonist activity at the human histamine H(3) receptor. Particularly, the 4-pyridinyl analogue