Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C148H260N58O45S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
3764.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>88%
Form:
lyophilized powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Selective skeletal-type ryanodine sensitive intracellular Ca2+ channel activator found in the scorpion Pandinus
Selective skeletal-type ryanodine sensitive intracellular Ca2+ channel activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?