I1137
Isonicotinic acid
powder
Sinonimo/i:
4-Picolinic acid, Pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Forma fisica
powder
Colore
yellow to tan
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1