I0758
2-Imidazolidone-4-carboxylic acid
~95%
Sinonimo/i:
2-Oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
About This Item
Saggio
~95%
Punto di fusione
184-186 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)