Vai a
I0404
Indirubin-3′-oxime
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Indirubin-3′-monoxime
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 174.00
CHF 147.90
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 594.00
CHF 504.90
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 147.90
Prezzo di listinoCHF 174.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mol wt
277.28
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4ccccc34
InChI
1S/C16H11N3O2/c20-16-13(9-5-1-3-7-11(9)18-16)15-14(19-21)10-6-2-4-8-12(10)17-15/h1-8,17,21H,(H,18,20)/b15-13-,19-14+
InChI key
HBDSHCUSXQATPO-BGBJRWHRSA-N
Application
Indirubin-3′-oxime has been used in the inhibition of glycogen synthase kinase 3 in human monocytic cell line, THP-1.
Biochem/physiol Actions
Indirubin-3′-oxime mediates apoptosis in Jurkat T cells and has anti-tumor functionality. Indirubin-3′-oxime inhibits Y box binding protein 1 (YB1) translocation, contributing to anticancer functionality. Indirubin-3′-oxime decreases expression of estrogen-related receptor γ (ERRγ) and peroxisome proliferator-activated receptor-γ co-activator-1α (PGC1α) in human neuroblastoma, leading to cell cycle arrest and mitochondrial dysfunction.
Indirubin-3′-oxime is a cyclin-dependent kinase inhibitor which functions by competing with ATP for binding to the catalytic subunit; exhibits antiproliferative activity leading to G2/M arrest in many cell lines and G1/S arrest in Jurkat cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs and GSK-3 pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
402085402088SML0927
Diapocynin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0927
Diapocynin
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
mol wt
277.28
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Does this product come solid or liquid
    1 answer
    1. This product is provided in solid form and will appear as an orange to orange-red powder.