I0381
Isomaltotriose
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
α-D-Glucosyl-[1→6]-α-D-glucosyl-[1→6]-D-glucose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
FBJQEBRMDXPWNX-FYHZSNTMSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3