HUMANNCD4-0002653
Frozen Human Normal CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells
human peripheral blood (CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells)
Sinonimo/i:
CD8+/CD45RO+ Cells, Immune Cells, Naïve Helper T Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Frozen Human Normal CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells, 5 Million Cells/per vial
Origine biologica
human peripheral blood (CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells)
Livello qualitativo
Stato
frozen liquid
Confezionamento
vial of 5 Million cells
Produttore/marchio commerciale
BioIVT
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
cloudy
Temperatura di conservazione
-140 to -196°C
Descrizione generale
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Naïve T cells express the highest molecular weight isoform of CD45, CD45 RA. Those which express CD4 and are negative for CD25 are destined to become T helper cells. Naïve T cells have not yet been exposed to antigens. Human Peripheral Blood CD4+/CD45RA+/CD25-Naïve T cells are isolated from peripheral blood mononuclear cells by negative immunomagnetic selection. All peripheral blood is collected from fully consented IRB approved donors.
Confezionamento
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)