Vai a
HT70116
Methyl Green-Pyronin (MGP) Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
May be useful in the identification of plasma cells and RNA in tissue sections and cytologic preparations.
Application
Pyronin stains the cytoplasm of plasma cells and most nucleoli red.
Other Notes
Methyl green (certified) 0.012%, pyronin Y (certified), 0.01%, methanol, 0.75%, in deionized water.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P9172HT254213519
Pyronin Y for NA electrophoresis
Sigma-Aldrich
P9172
Pyronin Y
Pyronin Y certified by the BSC, Dye content 50 %
Sigma-Aldrich
213519
Pyronin Y
description
-
description
for NA electrophoresis
description
for in vitro diagnostic use
description
certified by the BSC, Dye content 50 %
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
solution
form
powder
form
solution
form
powder or crystals
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)