Vai a
HT40180
Papanicolaou Stain OG 6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Application
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Other Notes
Orange G (certified), 0.3% and phosphotungstic acid, 0.015%, in denatured alcohol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papanicolaou Stain OG 6
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)