Documenti fondamentali
HT110380
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Stato
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Altre note
Certified Eosin Y, 0.1% (w/v) and certified phloxine B, 0.1% (w/v) in acidified ethanol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Roberta Noberini et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 19-28 (2019-10-13)
Aberrations in histone post-translational modifications (PTMs) have been implicated with the development of numerous pathologies, including cancer. Therefore, profiling histone PTMs in patient samples could provide information useful for the identification of epigenetic biomarkers, as well as for the discovery