Vai a
HT101A
Silver Stain Kit, modified Steiner-Steiner
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Useful in identifying spirochetes and nonfilamentous bacteria.
Application
Test procedure includes both standard and microwave applications.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Gum Mastic Solution (kit only) 500 mL
  • Hydroquinone Tablets (HT1014-10TAB) 10 tablets
  • Silver Nitrate Solution (kit only) 500 mL
  • Uranyl Nitrate Solution (kit only) 500 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
66.0 °F
flash_point_c
18.88 °C
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)