Vai a
HS9903
Cardboard slide mailer
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9903
Feature:
Holds 1 x slides 76x26 mm
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cardboard
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 25
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
General description
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z708305HS120556HS120197
Cardboard slide mailer 1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
HS9903
Cardboard slide mailer
Slide mailer, 5 place side opening
Z708305
Slide mailer, 5 place
Slide Mailer to hold, 1 slide(s), natural polypropylene
HS120556
Slide Mailer
Cardboard Slide Tray Holds 20 x slides 76x26 mm, yellow (trim)
HS120197
Cardboard Slide Tray
description
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
description
side opening
description
to hold, 1 slide(s), natural polypropylene
description
Holds 20 x slides 76x26 mm, yellow (trim)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15982
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120556
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120197
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
feature
to hold 1 slide(s)
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
material
cardboard
material
polypropylene
material
natural polypropylene
material
yellow (trim), cardboard
packaging
pack of 25
packaging
package of 25 Slide mailers
packaging
pack of HS120556
packaging
case of 72 trays
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
L × W × H
-
L × W × H
830 mm × 410 mm × 50 mm
L × W × H
208 × 341 × 9 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard slide mailer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)