Merck
HS8882D
Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
fits beaker size, 1000 to 4000 mL, blue
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121800
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
blue
feature
fits beaker size 1000 to 4000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882D
General description
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Features and Benefits
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)