Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
14111514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartifeature
Grid
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
L × W
218 × 281 mm
color
blue
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
- numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
- lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
- covers for all versions are waterproof and chemical resistant
- all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 200 pages, Grid, blue | description 100 pages, grid, black | description 200 pages, Lined, red | description standard paper pages, 5 mm grid |
| feature Grid | feature grid | feature Lined | feature 5 mm grid |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8610A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Nalgene 6301-3000 |
| L × W 218 × 281 mm | L × W 218 × 281 mm | L × W 218 × 281 mm | L × W - |
| color blue | color black | color red | color forest green Cover |
| packaging pk of 12 | packaging pk of 12 | packaging pk of 12 | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laboratory Notebook
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?