Documenti fondamentali
HS2860M
TrueNorth® Cardboard Storage Box
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
Sinonimo/i:
Storage Box
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cardboard
Caratteristiche
Holds 15 and 50 mL tubes
Confezionamento
pk of 10
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS2860M
Lungh. × Largh. × Alt.
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
Misura
145x145x122 mm
Caratteristiche e vantaggi
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Note legali
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)