Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS234522
Feature:
Holds Large wipes box
Material:
clear acrylic
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
clear acrylic
feature
Holds Large wipes box
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234522
L × W × D
320 mm × 127 mm × 97 mm
General description
The clear acrylic Lab Wipe Holder holds Kimwipe and other major brand′s size boxes.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description large, L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm, clear acrylic | description clear acrylic | description Holds 15 x slide boxes, clear acrylic | description Fits 2 glove boxes, clear acrylic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234522 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS159890B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471B |
| feature Holds Large wipes box | feature Holds 1 box | feature Holds 15 x slide boxes | feature Holds 2 boxes |
| material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic |
| L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm | L × W × D - | L × W × D - | L × W × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lab wipe holder
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?