Documenti fondamentali
HS20341B
Aluminum Test Tube Basket
basket L × width × H 256 mm × 152 mm × 152 mm, silver
Scegli un formato
1 EACH
CHF 36.50
CHF 36.50
Spedizione prevista il07 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 36.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.12
CHF 36.50
Spedizione prevista il07 aprile 2025
Materiali
aluminum
silver
Caratteristiche
holds Test tubes, lab consumables
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20341B
Lungh. × largh. × Alt. basket
256 mm × 152 mm × 152 mm
Descrizione generale
The strong Test Tube Basket is ideal for washing and storing test tubes in mechanical washers or autoclaves.
Caratteristiche e vantaggi
  • Baskets for use in washers, autoclaves or for storage of lab consumables
  • Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)