Merck
HS1423AA
Weigh Boat
Small, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Sinonimo/i:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040608
Material:
square black polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1423AA
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
square black polystyrene
size
small
feature
Anti-static
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423AA
L × W × H
(46 mm) × 46 mm × 8 mm
color
black
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)