Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square white polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1422
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
square white polystyrene
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1422
L × H
90 mm (90 mm) × 7 mm
General description
Our flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
- Shallow boat with a wide, flat bottom to resist tipping
- Ideal for solid product weighing
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Medium, square white polystyrene, pk of 500 ea | description Large, square black polystyrene, pk of 500 ea | description Large, square blue polystyrene, pk of 500 ea | description polystyrene, volume 100 mL, black, anti-static |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1422 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1423C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1426C |
| material square white polystyrene | material square black polystyrene | material square blue polystyrene | material polystyrene |
| packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 |
| L × H 90 mm (90 mm) × 7 mm | L × H - | L × H - | L × H - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?