Vai a
HS120366
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 16 x 50 mL tubes, white, pk of 10
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120366
Feature:
Holds 16 x 50 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120366
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
31.6 mm
color
white
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS120367HS120379HS120391
description
Holds 16 x 50 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 16 x 50 mL tubes, blue, pk of 10
description
Holds 144 x 0.2 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 36 x 15 mL tubes, white, pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120366
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120367
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120379
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120391
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 144 x 0.2 mL tubes
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
31.6 mm
well diam.
31.6 mm
well diam.
7.9 mm
well diam.
19.8 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)