Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 69.30 |
Informazioni su questo articolo
CHF 69.30
description
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
feature
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100012
parameter
6000 rpm speed ((Fully loaded))
General description
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip | description to hold, 6 x 1.5 / 2 mL tubes | description AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, blue | description pkg of 10 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100012 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100011 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120611 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120148 |
| feature to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip | feature to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes | feature to hold 16 x 0.2 mL tubes (single or 2x8 strip), to hold 6 x 1.5/2 mL tubes | feature - |
| parameter 6000 rpm speed ((Fully loaded)) | parameter 6000 rpm speed ((Fully loaded)) | parameter 6,000 rpm speed (max.), 2000 × g max. RCF (max.) | parameter - |
| packaging case of 1 ea | packaging case of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 10 ea |
| description Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396 | description Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396 | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?