HPA076261
Anti-DNAH17
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DNAHL1, DNEL2, FLJ40457
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Sequenza immunogenica
PWKDYVIYIDDMVLDEFDQFIRKSLSFLMDNMVIDESIAPLFEIRMELDEDGLTFNPTLEVGSDRGFLALIEGLVNDIYNVARLIPRLAKDRMNYKMD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAH17(8632)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
PWKDYVIYIDDMVLDEFDQFIRKSLSFLMDNMVIDESIAPLFEIRMELDEDGLTFNPTLEVGSDRGFLALIEGLVNDIYNVARLIPRLAKDRMNYKMD
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi