HPA043083
Anti-PLA2G4C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-Cpla2-γ, Anti-Phospholipase a2, group ivc (cytosolic, calcium-independent)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Sequenza immunogenica
EAELDLWSKAPASCYILKGETGPVVMHFPLFNIDACGGDIEAWSDTYDTFKLADTYTLDVVVLLLALAKKNVRENKKKILRELMNVAGLYYPKD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLA2G4C(8605)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Anti-PLA2G4C antibody produced in rabbit has been used in western blotting, immunofluorescence and immunoprecipitation.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)