HPA041402
Anti-CARMIL2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-LRRC16C, Anti-RLTPR, Anti-Carmil2, Anti-Lrrc16c, Anti-Rgd motif, leucine rich repeats, tropomodulin domain and proline-rich containing
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Sequenza immunogenica
EVNELCQSVQEHVELLGCGAGPQGEAAVRQAEDAIQNANFSLSILPILYEAGSSPSHHWQLGQKLEGLLRQVGEVCRQDIQDFTQ
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RLTPR(146206)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Anti-RLTPR antibody produced in rabbit has been used in western blotting.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1