HPA017209
Anti-ERV3-1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ERV-R, ERV3, H-PLK, HERV-R, envR
Scegli un formato
CHF 556.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 556.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Sequenza immunogenica
QLAENIASSLHVASCYVCGGMNMGDQWPWEARELMPQDNFTLTASSLEPAPSSQSIWFLKTSIIGKFCIARWGKAFTDPVGELTCLGQQYYNETLGKTLWRGKSNNSESPHPSPFSRFPSLNHSWYQLEA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERV3-1(2086)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
QLAENIASSLHVASCYVCGGMNMGDQWPWEARELMPQDNFTLTASSLEPAPSSQSIWFLKTSIIGKFCIARWGKAFTDPVGELTCLGQQYYNETLGKTLWRGKSNNSESPHPSPFSRFPSLNHSWYQLEA
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)