Vai a
HISTO-PB
Visikol® HISTO™ Penetration Buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 68.30
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 214.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
CHF 68.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Visikol HISTO Penetration Buffer is an antigen retrieval buffer designed to aid in visualization of tissues in 3D. Using the Visikol HISTO Penetration Buffer gives researchers more time to focus on what matters, instead of preparing media.
Application
Ready-to-use antigen retrieval agent in Visikol HISTO tissue clearing protocols.
Features and Benefits
  • Render tissue samples transparent for imaging.
  • Achieve clearer, sharper images in antibody tissue staining applications.
  • The Visikol HISTO tissue clearing process does not affect prior immunolabeling.
  • Save time. The Visikol HISTO method is rapid relative to many popular current tissue clearing techniques.
  • Retain morphology and lipid content in your samples.
  • The HISTO tissue clearing method is easily reversible for follow up 2D histology/IHC or for 3D data validation against traditional histology.
  • Non-toxic.
Legal Information
HISTO is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)