H9786
Anti-Hepatocyte Growth Factor Receptor (c-Met) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-HGF Receptor
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3