Key Documents
H9401
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide I-P sodium salt
Sinonimo/i:
(α-δUA-2S-[1→4]-GlcNCOEt-6S)
About This Item
Formula condensata:
C15H20NO17S2Na3
Numero CAS:
Peso molecolare:
619.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Altre note
In the following listings, δUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3